2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471723-100MG OR471723-1G OR471723-250MG
APOSOR471723-100MGEA 670 EUR
APOSOR471723-100MG APOSOR471723-1G APOSOR471723-250MG
2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 178,188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26843559
CAS-Nummer: 1192569-90-6