(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471725-1G
OR471725-250MG
APOSOR471725-1GEA
1620
EUR
APOSOR471725-1G
APOSOR471725-250MG
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine 95%
(S)-1-Isopropyl-2-methylpiperazine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264178 CAS-Nummer: 807319-94-4 |