6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471727-100MG
OR471727-1G
OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA
551
EUR
APOSOR471727-100MG
APOSOR471727-1G
APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18255577 CAS-Nummer: 1256823-20-7 |