4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471729-100MG
OR471729-1G
OR471729-250MG
APOSOR471729-100MGEA
244
EUR
APOSOR471729-100MG
APOSOR471729-1G
APOSOR471729-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22570712 CAS-Nummer: 1101174-00-8 |