N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 0 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695676
CAS-Nummer: 2407348-08-5