N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475076-1G OR475076-250MG
APOSOR475076-1GEA 133 EUR
APOSOR475076-1G APOSOR475076-250MG
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Molecular Weight: 276,601 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31695691
CAS-Nummer: 2367002-65-9