N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 0 EUR
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31695694
CAS-Nummer: 2367002-83-1