N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 126 EUR
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695702
CAS-Nummer: 2366997-03-5