1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 0 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22566065
CAS-Nummer: 1423025-56-2