N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475108-1G OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA 126 EUR
APOSOR475108-1G APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Molecular Weight: 274,585 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31695643
CAS-Nummer: 2387695-90-9