[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475179-100MG OR475179-1G OR475179-250MG
APOSOR475179-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR475179-100MG APOSOR475179-1G APOSOR475179-250MG
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Molecular Weight: 253,095 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21304384
CAS-Nummer: 1478538-20-3