N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 201 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Molecular Weight: 276.601 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32066849
CAS-Nummer: 2414145-16-5