1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475184-1G OR475184-250MG OR475184-5G
APOSOR475184-1GEA 572 EUR
APOSOR475184-1G APOSOR475184-250MG APOSOR475184-5G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28405628
CAS-Nummer: 1622883-44-6