(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR475189-1G
OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA
654
EUR
APOSOR475189-1G
APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₉BrN₂O Molecular Weight: 217,063 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32200421 CAS-Nummer: 2413937-59-2 |