5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR4766-250MG
APOSOR4766-250MGEA
105
EUR
APOSOR4766-250MG
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid 95%
5-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04971938 CAS-Nummer: 690632-31-6 |