Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylpyridine, Methyl 3-bromo-5-methylpicolinate
OR47834-1G
OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA
587
EUR
APOSOR47834-1G
APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molecular Weight: 230,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12911847 CAS-Nummer: 1228880-68-9 |