Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-bromo-5-chloropicolinate, 3-Bromo-5-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 183 EUR
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698105
CAS-Nummer: 1214362-45-4