2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 522 EUR
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
Molecular Weight: 242.069 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD32264080
CAS-Nummer: 2387348-39-0