1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 255 EUR
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Molecular Weight: 229.114 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18917788
CAS-Nummer: 99376-83-7