4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47860-1G OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA 232 EUR
APOSOR47860-1G APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24039083
CAS-Nummer: 1369820-01-8