2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47894-1G OR47894-250MG OR47894-5G
APOSOR47894-1GEA 56.7 EUR
APOSOR47894-1G APOSOR47894-250MG APOSOR47894-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13181649
CAS-Nummer: 530156-90-2