2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
OR47898-1G OR47898-5G
APOSOR47898-1GEA 319 EUR
APOSOR47898-1G APOSOR47898-5G
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Molecular Weight: 222,467 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606985
CAS-Nummer: 1227599-15-6