6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47916-10G
OR47916-1G
OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA
488
EUR
APOSOR47916-10G
APOSOR47916-1G
APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molecular Weight: 176,215 g/mol Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435859 CAS-Nummer: 230618-24-3 |