3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR47921-100MG
OR47921-1G
OR47921-250MG
APOSOR47921-100MGEA
108
EUR
APOSOR47921-100MG
APOSOR47921-1G
APOSOR47921-250MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167.596 g/mol Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09802146 CAS-Nummer: 93824-72-7 |