2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480216-10G OR480216-1G OR480216-5G
APOSOR480216-10GEA 721 EUR
APOSOR480216-10G APOSOR480216-1G APOSOR480216-5G
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Formel: C₁₃H₁₁N₃
Molecular Weight: 209.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01033240
CAS-Nummer: 3999-29-9