(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480226-1G OR480226-250MG OR480226-500MG
APOSOR480226-1GEA 1050 EUR
APOSOR480226-1G APOSOR480226-250MG APOSOR480226-500MG
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride
Formel: C₅H₉NO₂·ClH
Molecular Weight: 151.591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093482
CAS-Nummer: 60103-01-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable