2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480233-1G OR480233-250MG OR480233-5G
APOSOR480233-1GEA 570 EUR
APOSOR480233-1G APOSOR480233-250MG APOSOR480233-5G
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637568
CAS-Nummer: 68164-77-2