2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480235-1G
OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA
380
EUR
APOSOR480235-1G
APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅NO₂ Molecular Weight: 111.099 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738689 CAS-Nummer: 885273-42-7 |