3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480239-1G OR480239-250MG OR480239-500MG
APOSOR480239-1GEA 931 EUR
APOSOR480239-1G APOSOR480239-250MG APOSOR480239-500MG
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808504
CAS-Nummer: 1006440-24-9