5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480240-1G OR480240-250MG
APOSOR480240-1GEA 464 EUR
APOSOR480240-1G APOSOR480240-250MG
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formel: C₁₀H₁₁N
Molecular Weight: 145.201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06661359
CAS-Nummer: 700-91-4