1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480247-1G OR480247-250MG OR480247-500MG
APOSOR480247-1GEA 454 EUR
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG APOSOR480247-500MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Formel: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
Molecular Weight: 181,66 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (5 mm Hg)
Dichte: 0,9574 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28024660
UN: 1993
ADR: 3,III