(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480267-1G OR480267-250MG OR480267-500MG
APOSOR480267-1GEA 864 EUR
APOSOR480267-1G APOSOR480267-250MG APOSOR480267-500MG
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₁NO₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110198
CAS-Nummer: 175671-49-5