2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 873 EUR
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formel: C₆H₈BrNS
Molecular Weight: 206,103 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12033480
CAS-Nummer: 1159817-16-9