(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480273-10G OR480273-1G OR480273-5G
APOSOR480273-10GEA 1130 EUR
APOSOR480273-10G APOSOR480273-1G APOSOR480273-5G
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol
Formel: C₇H₈ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847244
CAS-Nummer: 689259-06-1