4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 235 EUR
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Formel: C₉H₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12973810
CAS-Nummer: 90858-86-9