4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480284-1G
OR480284-250MG
OR480284-5G
APOSOR480284-1GEA
453
EUR
APOSOR480284-1G
APOSOR480284-250MG
APOSOR480284-5G
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,005 g/mol Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21604745 CAS-Nummer: 68240-43-7 |