4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480288-1G OR480288-500MG
APOSOR480288-1GEA 373 EUR
APOSOR480288-1G APOSOR480288-500MG
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
4-Amino-3-hydroxypiperidine
Formel: C₅H₁₂N₂O
Molecular Weight: 116.162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22533520
CAS-Nummer: 1391004-19-5