2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480481-1G
OR480481-5G
APOSOR480481-1GEA
159
EUR
APOSOR480481-1G
APOSOR480481-5G
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid 97%
2-Benzothiazole-2-oxyacetic acid
Formel:
C₉H₇NO₃S Molecular Weight: 209,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368969 CAS-Nummer: 2875-32-3 |