1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480755-1G OR480755-5G
APOSOR480755-1GEA 224 EUR
APOSOR480755-1G APOSOR480755-5G
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione 97%
1',3'-Dihydro-spiro(imidazolidine-4,2'-(2H)indene)-2,5-dione
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 202,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01683900
CAS-Nummer: 27473-61-6