2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480775-1G OR480775-5G
APOSOR480775-1GEA 203 EUR
APOSOR480775-1G APOSOR480775-5G
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Formel: C₆H₄N₄S
Molecular Weight: 164.188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00512774
CAS-Nummer: 17989-89-8