2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480779-1G OR480779-5G
APOSOR480779-1GEA 156 EUR
APOSOR480779-1G APOSOR480779-5G
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅HCl₃N₂O₂
Molecular Weight: 227.433 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264535
CAS-Nummer: 60186-13-2