5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480781-5G
APOSOR480781-5GEA 133 EUR
APOSOR480781-5G
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₈O₃
Molecular Weight: 140,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253954
CAS-Nummer: 1917-64-2