N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR480784-1G OR480784-5G
APOSOR480784-1GEA 40.6 EUR
APOSOR480784-1G APOSOR480784-5G
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00496655
CAS-Nummer: 39275-18-8