6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 71.2 EUR
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222.081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847622
CAS-Nummer: 178396-31-1