4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480811-1G
OR480811-5G
APOSOR480811-1GEA
482
EUR
APOSOR480811-1G
APOSOR480811-5G
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid 90%
4-[[(1S)-2-Hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-4-oxo-butanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18252486 CAS-Nummer: 374816-32-7 |