tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl ((5-chloropyridin-2-yl)methyl)carbamate
OR480812-1G OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA 171 EUR
APOSOR480812-1G APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 242,702 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19982297
CAS-Nummer: 67938-77-6