(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480822-1G
OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA
215
EUR
APOSOR480822-1G
APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 179.645 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28166349 CAS-Nummer: 2058044-04-3 |