1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR48083-1G OR48083-250MG
APOSOR48083-1GEA 574 EUR
APOSOR48083-1G APOSOR48083-250MG
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
Molecular Weight: 242,069 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD32640245
CAS-Nummer: 1211541-80-8