5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 116 EUR
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Formel: C₈H₅BrO₃
Molecular Weight: 229.028 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836746
CAS-Nummer: 102126-71-6