(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480844-1G OR480844-5G
APOSOR480844-1GEA 121 EUR
APOSOR480844-1G APOSOR480844-5G
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 281,134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11545103
CAS-Nummer: 76442-96-1